Få mere at vide
4-klor-2-methylphenol, TRC
Artikelnummer. 30355366
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30355366 25 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30355366 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC37103025G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-2-methylphenol
CAS 1570-64-5
Molekylær formel C7 H7 Cl O
Mængde 25 g
Synonym o-Cresol, 4-chloro- (7CI,8CI), 4-Chloro-2-methylphenol, 4-Chloro-2-cresol, 4-Chloro-o-cresol, 4-Chlorocresol, 5-Chloro-2-hydroxytoluene, NSC 2851, PCOC, p-Chloro-o-cresol
InChI formel InChI=1S/C7H7ClO/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4,9H,1H3
SMIL Cc1cc(Cl)ccc1O
IUPAC navn 4-chloro-2-methylphenol
Molekylvægt (g/mol) 142.58
Formel vægt 142.0185