Få mere at vide
4-Chloro-2-methylphenol, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10666744 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10666744 25 g Glass Bottle 25g
10617124 5 g Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10666744 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 109470250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1570-64-5
Molekylær formel C7H7ClO
Molekylvægt (g/mol) 142.582
MDL nummer MFCD00002321
InChI nøgle RHPUJHQBPORFGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-o-cresol, 2-methyl-4-chlorophenol, 4-chloro-2-cresol, p-chloro-o-cresol, phenol, 4-chloro-2-methyl, o-cresol, 4-chloro, 4-chloro-2-methyl phenol, 4-chloro-2-methyl-phenol, 5-chloro-2-hydroxytoluene, unii-297v63w9ri
PubChem CID 14855
ChEBI CHEBI:1800
IUPAC navn 4-chloro-2-methylphenol
SMIL CC1=C(C=CC(=C1)Cl)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-2-methylphenol
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 43.0°C to 46.0°C
Kogepunkt 220.0°C to 225.0°C
Flammepunkt 103°C
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass Bottle
Lineær formel ClC6H3(CH3)OH
Mængde 25 g
Formel vægt 142.58
Procent renhed 97%