Få mere at vide
4-Chloro-2-methylbenzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-2-methylbenzoic Acid |
| CAS | 7499-07-2 |
| Molekylær formel | C8H7ClO2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 4-Chloro-o-toluic Acid, NSC 407521 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7ClO2/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11) |
| SMIL | Cc1cc(Cl)ccc1C(=O)O |
| IUPAC navn | 4-chloro-2-methylbenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 170.59 |
| Formel vægt | 170.0135 |