Få mere at vide
4-klor-2-methylanilin, TRC
Artikelnummer. 30351085
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30351085 5 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30351085 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3498005G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-2-methylaniline (4-Chloro-o-toluidine)
CAS 95-69-2
Molekylær formel C7 H8 Cl N
Mængde 5 g
Synonym o-Toluidine, 4-chloro- (8CI), 4-Chloro-2-methylbenzenamine, (4-Chloro-2-methylphenyl)amine, 2-Amino-5-chlorotoluene, 2-Methyl-4-chloroaniline, 2-Methyl-4-chlorobenzenamine, 3-Chloro-6-aminotoluene, 4-Chloro-2-methylaniline, 4-Chloro-2-toluidine, 4-Chloro-6-methylaniline, 4-Chloro-o-toluidine, 5-Chloro-2-aminotoluene, Daito Red Base TR, Fast Red 5CT Base, Fast Red Base TR, Fast Red TR Base, Fast Red TR-T Base, Fast Red TRO Base, Kako Red TR Base, Mitsui Red TR Base, NSC 4979, Red Base NTR, Red TR Base, Sanyo Fast Red TR Base, p-Chloro-o-toluidine
InChI formel InChI=1S/C7H8ClN/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
SMIL Cc1cc(Cl)ccc1N
IUPAC navn 4-klor-2-methylanilin
Molekylvægt (g/mol) 141.6
Formel vægt 141.0345