missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Alfa Aesar™ 4'-Chloro-2'-methylacetanilide, 97%

Artikelnummer. 11440467
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11440467 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11440467 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. B22371.09
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4'-Chloro-2'-methylacetanilide
CAS 5202-86-8
Smeltepunkt 139°C to 140°C
Molekylær formel C9H10ClNO
MDL nummer MFCD00027399
Mængde 10 g
Beilstein 2087943
Synonym 4-chloro-2-methylacetanilide, n-4-chloro-2-methylphenyl acetamide, acetamide, n-4-chloro-2-methylphenyl, 4'-chloro-2'-methylacetanilide, maybridge1_000114, 4-chloro-2-methylaceta-nilide, acetamide,n-4-chloro-2-methylphenyl, n-4-chloro-2-methyl-phenyl-acetamide
InChI nøgle WMHHXYOPEQARIN-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=C(C=CC(=C1)Cl)NC(=O)C
IUPAC navn N-(4-chloro-2-methylphenyl)acetamide
Molekylvægt (g/mol) 183.635
PubChem CID 78877
Formel vægt 183.64
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.