missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Chloro-2-methyl-5-(methylsulfonyl)-benzoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30361856
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30361856 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30361856 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC373685100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-2-methyl-5-(methylsulfonyl)-benzoic Acid
CAS 176309-00-5
Molekylær formel C60 H78 N4 O32
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C60H78N4O32/c1-23-17-44(78)89-39-18-37(15-16-38(23)39)88-57-45(61-24(2)65)54(85-34(12)75)50(41(90-57)20-80-29(7)70)94-59-47(63-26(4)67)56(87-36(14)77)52(43(92-59)22-82-31(9)72)96-60-48(64-27(5)68)55(86-35(13)76)51(42(93-60)21-81-30(8)71)95-58-46(62-25(3)66)53(84-33(11)74)49(83-32(10)73)40(91-58)19-79-28(6)69/h15-18,40-43,45-60H,19-22H2,1-14H3,(H,61,65)(H,62,66)(H,63,67)(H,64,68)/t40?,41?,42?,43?,45?,46?,47?,48?,49-,50-,51-,52-,53?,54?,55?,56?,57+,58-,59-,60-/m0/s1
SMIL CC(=O)NC1[C@H](O[C@H]2C(COC(=O)C)O[C@@H](O[C@H]3C(COC(=O)C)O[C@@H](Oc4ccc5C(=CC(=O)Oc5c4)C)C(NC(=O)C)C3OC(=O)C)C(NC(=O)C)C2OC(=O)C)OC(COC(=O)C)[C@H](O[C@@H]6OC(COC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)C(OC(=O)C)C6NC(=O)C)C1OC(=O)C
IUPAC navn [(3R,6S)-5-acetamido-3-[(2S,5R)-3-acetamido-5-[(2S,5R)-3-acetamido-5-[(2S,5R)-3-acetamido-4,5-diacetyloxy-6-(acetyloxymethyl)oxan-2-yl]oxy-4-acetyloxy-6-(acetyloxymethyl)oxan-2-yl]oxy-4-acetyloxy-6-(acetyloxymethyl)oxan-2-yl]oxy-4-acetyloxy-6-(4-methyl-2-oxochromen-7-yl)oxyoxan-2-yl]methyl acetate
Molekylvægt (g/mol) 1367.269
Formel vægt 1366.46
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.