missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Chloro-2-methyl-3,5-dinitrobenzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-2-methyl-3,5-dinitrobenzoic Acid |
| CAS | 40319-46-8 |
| Molekylær formel | C8H5ClN2O6 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5ClN2O6/c1-3-4(8(12)13)2-5(10(14)15)6(9)7(3)11(16)17/h2H,1H3,(H,12,13) |
| SMIL | Cc1c(cc(c(Cl)c1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C(=O)O |
| IUPAC navn | 4-chloro-2-methyl-3,5-dinitrobenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 260.59 |
| Formel vægt | 259.9836 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?