missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Chloro-2-methyl-2-butanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-2-methyl-2-butanol |
| CAS | 1985-88-2 |
| Molekylær formel | C5 H11 Cl O |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11ClO/c1-5(2,7)3-4-6/h7H,3-4H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)(O)CCCl |
| IUPAC navn | 4-chloro-2-methylbutan-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 122.59 |
| Formel vægt | 122.0498 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?