missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Chloro-2-methoxypyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-2-methoxypyridine |
| CAS | 72141-44-7 |
| Molekylær formel | C6H6ClNO |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 2-Methoxy-4-chloropyridine, 4-Chloro-2-methoxypyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6ClNO/c1-9-6-4-5(7)2-3-8-6/h2-4H,1H3 |
| SMIL | ClC1=CC(OC)=NC=C1 |
| IUPAC navn | 4-chloro-2-methoxypyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 143.57 |
| Formel vægt | 143.01 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?