missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Chloro-2-methoxypyridine, TRC

Artikelnummer. 30366190
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30366190 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30366190 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC36867510G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-2-methoxypyridine
CAS 72141-44-7
Molekylær formel C6H6ClNO
Mængde 10 g
Synonym 2-Methoxy-4-chloropyridine, 4-Chloro-2-methoxypyridine
InChI formel InChI=1S/C6H6ClNO/c1-9-6-4-5(7)2-3-8-6/h2-4H,1H3
SMIL ClC1=CC(OC)=NC=C1
IUPAC navn 4-chloro-2-methoxypyridine
Molekylvægt (g/mol) 143.57
Formel vægt 143.01
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.