Få mere at vide
4-klor-2-methoxyphenol, TRC
Artikelnummer. 30365642
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30365642 1 g
1 options
Artikelnummer. 30365642 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3712451G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloroguaiacol
CAS 16766-30-6
Molekylær formel C7 H7 Cl O2
Mængde 1 g
Synonym Guaiacol, 4-chloro- (6CI), 4-Chloro-2-methoxyphenol, 2-Methoxy-4-chlorophenol, 4-Chloroguaiacol, p-Chloroguaiacol
InChI formel InChI=1S/C7H7ClO2/c1-10-7-4-5(8)2-3-6(7)9/h2-4,9H,1H3
SMIL COc1cc(Cl)ccc1O
IUPAC navn 4-chloro-2-methoxyphenol
Molekylvægt (g/mol) 158.58
Formel vægt 158.0135