Få mere at vide
4-chlor-2-methoxyphenol, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10081751 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
5g
Artikelnummer. 10081751
Brand: Thermo Scientific Acros 294110100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 16766-30-6
Molekylær formel C7H7ClO2
Molekylvægt (g/mol) 158.58
MDL nummer MFCD00070774
InChI nøgle FVZQMMMRFNURSH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 28050
IUPAC navn 4-chlor-2-methoxyphenol
SMIL COC1=CC(Cl)=CC=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-2-methoxyphenol
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 16.0°C to 17.0°C
Farve Gul til Brun
Tæthed 1.3000g/mL
Kogepunkt 241.0°C
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClC6H3(OCH3)OH
Brydningsindeks 1.5575 to 1.5595
Mængde 10 g
Specifik vægtfylde 1.3
Synonym 4-chloroguaiacol, phenol, 4-chloro-2-methoxy, 4-chloro-2-methoxy-phenol, 2-methoxy-4-chloro-phenol, pubchem3665, acmc-209dwx, #, phenol,4-chloro-2-methoxy, 4-chloranyl-2-methoxy-phenol, fvzqmmmrfnursh-uhfffaoysa
Formel vægt 158.58
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloro-2-methoxyphenol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.