missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Chloro-2-isopropyl-6-methylpyrimidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-2-isopropyl-6-methylpyrimidine |
| CAS | 4595-69-1 |
| Molekylær formel | C8H11ClN2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 4-Chloro-6-methyl-2-(1-methylethyl)pyrimidine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11ClN2/c1-5(2)8-10-6(3)4-7(9)11-8/h4-5H,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)c1nc(C)cc(Cl)n1 |
| IUPAC navn | 4-chloro-6-methyl-2-propan-2-ylpyrimidine |
| Molekylvægt (g/mol) | 170.64 |
| Formel vægt | 170.0611 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?