Få mere at vide
4-Chloro-2-isopropyl-5-methylphenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlorothymol (4-Chloro-2-isopropyl-6-methylphenol) |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13ClO/c1-6(2)8-5-9(11)7(3)4-10(8)12/h4-6,12H,1-3H3 |
| Formel vægt | 184.0655 |