Få mere at vide
4-Chloro-2-isopropyl-5-methylphenol, 99%
Artikelnummer. 11414987
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11414987 100 g 100g
11404987 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11414987 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21906.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 89-68-9 | C10H13ClO | 184.66 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89-68-9
Molekylær formel C10H13ClO
Molekylvægt (g/mol) 184.66
MDL nummer MFCD00002326
InChI nøgle KFZXVMNBUMVKLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorothymol, 6-chlorothymol, 4-chloro-2-isopropyl-5-methylphenol, chlorthymol, 4-chlorothymol, thymol, 6-chloro, phenol, 4-chloro-5-methyl-2-1-methylethyl, caswell no. 216, 4-chloro-6-isopropyl-3-methylphenol, unii-lj25ti0cvt
PubChem CID 6982
IUPAC navn 4-chlor-5-methyl-2-propan-2-ylphenol
SMIL CC(C)C1=CC(Cl)=C(C)C=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-2-isopropyl-5-methylphenol
Smeltepunkt 59°C to 61°C
Kogepunkt 259°C to 263°C
Mængde 100 g
Beilstein 2084453
Følsomhed Light sensitive
Merck Index 14,2170
Formel vægt 184.67
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloro-2-isopropyl-5-methylphenol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-chloro-5-methyl-2-(1-methylethyl)-Phenol