Få mere at vide
4-klor-2-isopropyl-5-methylphenol, 99%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-2-isopropyl-5-methylphenol |
| Smeltepunkt | 59 °C til 61 °C |
| Kogepunkt | 259 °C til 263 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 2084453 |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Merck Index | 14,2170 |
| Formel vægt | 184.67 |
| Procent renhed | 99% |