missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Chloro-2-iodobenzeneacetic Acid Methyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30359024
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30359024 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30359024 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC371200500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-2-iodobenzeneacetic Acid Methyl Ester
CAS 936098-39-4
Molekylær formel C9H8ClIO2
Mængde 500 mg
Synonym Methyl 2-(4-Chloro-2-iodophenyl)acetate
InChI formel InChI=1S/C9H8ClIO2/c1-13-9(12)4-6-2-3-7(10)5-8(6)11/h2-3,5H,4H2,1H3
SMIL O=C(OC)CC1=CC=C(Cl)C=C1I
IUPAC navn methyl 2-(4-chloro-2-iodophenyl)acetate
Molekylvægt (g/mol) 310.52
Formel vægt 309.93
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.