Få mere at vide
4-Chloro-2-hydroxyphenylboronic acid pinacol ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-2-hydroxyphenylboronic acid pinacol ester |
| CAS | 1377503-12-2 |
| Molekylær formel | C12H16BClO3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 5-Chloro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16BClO3/c1-11(2)12(3,4)17-13(16-11)9-6-5-8(14)7-10(9)15/h5-7,15H,1-4H3 |
| SMIL | CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(Cl)cc2O |
| IUPAC navn | 5-chloro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 254.52 |
| Formel vægt | 254.0881 |