missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Chloro-2-(hydroxymethyl)-3-methylpyridine, TRC

Artikelnummer. 30358257
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30358257 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30358257 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC36662550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-2-(hydroxymethyl)-3-methylpyridine
CAS 59886-85-0
Molekylær formel C7 H8 Cl N O
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C7H8ClNO/c1-5-6(8)2-3-9-7(5)4-10/h2-3,10H,4H2,1H3
SMIL Cc1c(Cl)ccnc1CO
IUPAC navn (4-chloro-3-methylpyridin-2-yl)methanol
Molekylvægt (g/mol) 157.6
Formel vægt 157.0294
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.