Få mere at vide
4-Chloro-2-(hydroxymethyl)-3-methylpyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-2-(hydroxymethyl)-3-methylpyridine |
| CAS | 59886-85-0 |
| Molekylær formel | C7 H8 Cl N O |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8ClNO/c1-5-6(8)2-3-9-7(5)4-10/h2-3,10H,4H2,1H3 |
| SMIL | Cc1c(Cl)ccnc1CO |
| IUPAC navn | (4-chloro-3-methylpyridin-2-yl)methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 157.6 |
| Formel vægt | 157.0294 |