Få mere at vide
4’-Chloro-2-hydroxy-benzophenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4'-Chloro-2-hydroxy-benzophenone |
| CAS | 2985-79-7 |
| Molekylær formel | C13H9ClO2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 4-Chloro-2'-hydroxy-benzophenone, (4-chlorophenyl)(2-hydroxyphenyl)methanone |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9ClO2/c14-10-7-5-9(6-8-10)13(16)11-3-1-2-4-12(11)15/h1-8,15H |
| SMIL | ClC1=CC=C(C(C2=CC=CC=C2O)=O)C=C1 |
| IUPAC navn | (4-chlorophenyl)-(2-hydroxyphenyl)methanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 232.66 |
| Formel vægt | 232.0291 |