Få mere at vide
4-Chloro-2-formylphenylboronic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-2-formylphenylboronic Acid |
| CAS | 913835-76-4 |
| Molekylær formel | C7H6BClO3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | (4-Chloro-2-formylphenyl)-boronic Acid, B-(4-Chloro-2-formylphenyl)-boronic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6BClO3/c9-6-1-2-7(8(11)12)5(3-6)4-10/h1-4,11-12H |
| SMIL | OB(O)c1ccc(Cl)cc1C=O |
| IUPAC navn | (4-chloro-2-formylphenyl)boronic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 184.38 |
| Formel vægt | 184.0099 |