missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Chloro-2-formylbenzoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30355164
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30355164 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30355164 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3712801G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-2-formylbenzoic Acid
CAS 4657-56-1
Molekylær formel C8H5ClO3
Mængde 1 g
Synonym 4-Chloro-phthalaldehydic Acid, 4-Chloro-2-formylbenzoic Acid
InChI formel InChI=1S/C8H5ClO3/c9-6-1-2-7(8(11)12)5(3-6)4-10/h1-4H,(H,11,12)
SMIL ClC1=CC(C([H])=O)=C(C(O)=O)C=C1
IUPAC navn 4-chloro-2-formylbenzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 184.58
Formel vægt 183.99
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.