Få mere at vide
4-Chloro-2-formylbenzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-2-formylbenzoic Acid |
| CAS | 4657-56-1 |
| Molekylær formel | C8H5ClO3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 4-Chloro-phthalaldehydic Acid, 4-Chloro-2-formylbenzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5ClO3/c9-6-1-2-7(8(11)12)5(3-6)4-10/h1-4H,(H,11,12) |
| SMIL | ClC1=CC(C([H])=O)=C(C(O)=O)C=C1 |
| IUPAC navn | 4-chloro-2-formylbenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 184.58 |
| Formel vægt | 183.99 |