Få mere at vide
4-chlor-2-fluorpyridin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15491829
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15491829 1 g 1g
15411839 250 mg 250mg
15401839 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15491829 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64557.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 34941-92-9 | C5H3ClFN | 131.534 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34941-92-9
Molekylær formel C5H3ClFN
Molekylvægt (g/mol) 131.534
MDL nummer MFCD04112503
InChI nøgle GNJKJKBURMCLOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-chloropyridine, 4-chloro-2-fluoro-pyridine, pyridine, 4-chloro-2-fluoro, pubchem13535, pyridine,4-chloro-2-fluoro
PubChem CID 2762839
IUPAC navn 4-chlor-2-fluorpyridin
SMIL C1=CN=C(C=C1Cl)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-2-fluoropyridine
Mængde 1 g
Beilstein 1634727
Formel vægt 131.53
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof