Få mere at vide
4-Chloro-2-fluorobenzyl Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-2-fluorobenzyl Chloride |
| CAS | 87417-71-8 |
| Molekylær formel | C7 H5 Cl2 F |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 4-Chloro-1-(chloromethyl)-2-fluorobenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5Cl2F/c8-4-5-1-2-6(9)3-7(5)10/h1-3H,4H2 |
| SMIL | Fc1cc(Cl)ccc1CCl |
| IUPAC navn | 4-chloro-1-(chloromethyl)-2-fluorobenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 179.019 |
| Formel vægt | 177.975 |