Få mere at vide
4-chlor-2-fluorbenzonitril, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11368976
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11368976 25 g 25g
11348976 1 g 1g
11358976 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11368976 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20160.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 57381-51-8 | C7H3ClFN | 155.556 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57381-51-8
Molekylær formel C7H3ClFN
Molekylvægt (g/mol) 155.556
MDL nummer MFCD00143284
InChI nøgle JRDMGVGCATYZPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-chlorobenzonitrile, 4-chloro-2-fluoro-benzonitrile, benzonitrile, 4-chloro-2-fluoro, 4-chloro-2-fluorobenzenecarbonitrile, ncr dg bf, pubchem3424, 1-chloro-3-fluorobezene, acmc-1b0zj, ksc493o3h
PubChem CID 93655
IUPAC navn 4-chlor-2-fluorbenzonitril
SMIL C1=CC(=C(C=C1Cl)F)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-2-fluorobenzonitrile
Smeltepunkt 58°C to 61°C
Mængde 25 g
FN nummer UN3439
Beilstein 4231142
Formel vægt 155.56
Procent renhed ≥98%