Få mere at vide
4-Chloro-2-fluoroaniline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-2-fluoroaniline |
| CAS | 57946-56-2 |
| Molekylær formel | C6H5ClFN |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 4-Chloro-2-fluorobenzenamine, 2-Fluoro-4-chloroaniline, 4-Chloro-2-fluorophenylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5ClFN/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3H,9H2 |
| SMIL | Nc1ccc(Cl)cc1F |
| IUPAC navn | 4-chloro-2-fluoroaniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 145.56 |
| Formel vægt | 145.0095 |