Få mere at vide
4-Chloro-2-fluoroaniline, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10328040 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10328040 25 mL Glass bottle 25ml
1 options
Artikelnummer. 10328040 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 249720250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-2-fluoroaniline
Navn note 99%
CAS 57946-56-2
CAS min % 98.5
Farve Brown-Orange to Yellow
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.2990g/mL
Mængde 25 mL
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glass bottle
Fysisk form Liquid
Brydningsindeks 1.5590 to 1.561
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Specifik vægtfylde 1.299
Molekylær formel C6H5ClFN
Lineær formel ClC6H3(F)NH2
MDL nummer MFCD00010625
Synonym 2-fluoro-4-chloroaniline, 4-chloro-2-fluorobenzenamine, 4-chloro-2-fluoro-phenylamine, benzenamine, 4-chloro-2-fluoro, 4-chloro-2-fluoro-aniline, 4-chloro-2-fluorophenylamine, pubchem1514, 4-chloro-2fluoroaniline, 4chloro-2-fluoroaniline, acmc-1at8a
Kogepunkt 104°C to 107°C (28.0 mmHg)
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in polar-solvents,insoluble in non-polar solvents
InChI nøgle CSFDTBRRIBJILD-UHFFFAOYSA-N
SMIL NC1=CC=C(Cl)C=C1F
IUPAC navn 4-chloro-2-fluoroaniline
Molekylvægt (g/mol) 145.56
PubChem CID 93898
Formel vægt 145.57
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloro-2-fluoroaniline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.