Få mere at vide
4-Chloro-2-fluoroaniline, 98%
Artikelnummer. 11403177
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11403177 25 g 25g
11413177 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11403177 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16131.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 57946-56-2 | C6H5ClFN | 145.56 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57946-56-2
Molekylær formel C6H5ClFN
Molekylvægt (g/mol) 145.56
MDL nummer MFCD00010625
InChI nøgle CSFDTBRRIBJILD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-chloroaniline, 4-chloro-2-fluorobenzenamine, 4-chloro-2-fluoro-phenylamine, benzenamine, 4-chloro-2-fluoro, 4-chloro-2-fluoro-aniline, 4-chloro-2-fluorophenylamine, pubchem1514, 4-chloro-2fluoroaniline, 4chloro-2-fluoroaniline, acmc-1at8a
PubChem CID 93898
IUPAC navn 4-chlor-2-fluoranilin
SMIL NC1=CC=C(Cl)C=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-2-fluoroaniline
Tæthed 1.311
Mængde 25 g
Brydningsindeks 1.56
FN nummer UN2810
Beilstein 1934804
Kogepunkt 92°C (2 mmHg)
Formel vægt 145.56
Procent renhed 98%