Få mere at vide
4-Chloro-2-fluoro-N-methylbenzamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-2-fluoro-N-methylbenzamide |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7ClFNO/c1-11-8(12)6-3-2-5(9)4-7(6)10/h2-4H,1H3,(H,11,12) |
| Formel vægt | 187.02 |