Få mere at vide
4-Chloro-2-ethoxyquinoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-2-ethoxyquinoline |
| CAS | 91348-94-6 |
| Molekylær formel | C11H10ClNO |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10ClNO/c1-2-14-11-7-9(12)8-5-3-4-6-10(8)13-11/h3-7H,2H2,1H3 |
| SMIL | CCOc1cc(Cl)c2ccccc2n1 |
| IUPAC navn | 4-chloro-2-ethoxyquinoline |
| Molekylvægt (g/mol) | 207.66 |
| Formel vægt | 207.0451 |