missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Chloro-2-Cyano-5-(4'-Methylphenyl) Imidazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyazofamid-dessulfonamide |
| CAS | 120118-14-1 |
| Molekylær formel | C11 H8 Cl N3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 1H-Imidazole-2-carbonitrile, 4-chloro-5-(4-methylphenyl)- (9CI), 5-Chloro-4-(4-methylphenyl)-1H-imidazole-2-carbonitrile, 4-Chloro-2-cyano-5-(4'-methylphenyl) imidazole, CCIM |
| InChI formel | InChI=1S/C11H8ClN3/c1-7-2-4-8(5-3-7)10-11(12)15-9(6-13)14-10/h2-5H,1H3,(H,14,15) |
| SMIL | Cc1ccc(cc1)c2nc(C#N)[nH]c2Cl |
| IUPAC navn | 5-chloro-4-(4-methylphenyl)-1H-imidazole-2-carbonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 217.65 |
| Formel vægt | 217.0407 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?