missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Chloro-2-(chloromethyl)-3,5-dimethylpyridine, TRC

Artikelnummer. 30361140
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 g
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30361140 1 g -
30350340 2.5 g 2.5g
30353496 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30361140 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3681851G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 142885-96-9
Molekylær formel C8H9Cl2N
Molekylvægt (g/mol) 190.07
Synonym 4-Chloro-2-(chloromethyl)-3,5-dimethylpyridine, Pyridoxine Impurity
IUPAC navn 4-chloro-2-(chloromethyl)-3,5-dimethylpyridine
SMIL Cc1cnc(CCl)c(C)c1Cl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-2-(chloromethyl)-3,5-dimethylpyridine
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H9Cl2N/c1-5-4-11-7(3-9)6(2)8(5)10/h4H,3H2,1-2H3
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.