Få mere at vide
4-Chloro-2-(chloromethyl)-3,5-dimethylpyridine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-2-(chloromethyl)-3,5-dimethylpyridine Hydrochloride |
| CAS | 143016-68-6 |
| Molekylær formel | C8H9Cl2N . HCl |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Pyridine, 4-chloro-2-(chloromethyl)-3,5-dimethyl-, hydrochloride (1:1), Pyridine, 4-chloro-2-(chloromethyl)-3,5-dimethyl-, hydrochloride (9CI), 4-Chloro-2-(chloromethyl)-3,5-dimethylpyridine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9Cl2N.ClH/c1-5-4-11-7(3-9)6(2)8(5)10;/h4H,3H2,1-2H3;1H |
| SMIL | Cl.Cc1cnc(CCl)c(C)c1Cl |
| IUPAC navn | 4-chloro-2-(chloromethyl)-3,5-dimethylpyridine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 226.5 |