Få mere at vide
4-Chloro-2-butanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-2-butanone |
| CAS | 6322-49-2 |
| Molekylær formel | C4H7ClO |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 1-Chloro-3-butanone, 2-Chloroethyl Methyl Ketone, 4-Chlorobutan-2-one, NSC 32104, β-Chloroethyl Methyl Ketone |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7ClO/c1-4(6)2-3-5/h2-3H2,1H3 |
| SMIL | CC(CCCl)=O |
| IUPAC navn | 4-chlorobutan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 106.55 |
| Formel vægt | 106.0185 |