Få mere at vide
4-chlor-2,6-dimethylpyrimidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-2,6-dimethylpyrimidine |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 4-chloro-2,6-dimethyl-pyrimidine, 2,4-dimethyl-6-chloropyrimidine, 6-chloro-2,4-dimethylpyrimidine, pyrimidine, 4-chloro-2,6-dimethyl, 2,6-dimethyl-4-chloropyrimidine, 6-chloro-2,4-dimethyl-pyrimidine, 2,6-dimethyl-4-chloro-pyrimidine, 4-chloro-2,6-dimethylpyrimidine, pyrimidine,4-chloro-2,6-dimethyl, 4-chloranyl-2,6-dimethyl-pyrimidine |
| Formel vægt | 142.03 |
| Procent renhed | 97% |