Få mere at vide
4-klor-2,6-dimethylphenol, TRC
Artikelnummer. 30361993
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30361993 1 mg
1 options
Artikelnummer. 30361993 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC9946361MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-2,6-dimethylphenol
CAS 1123-63-3
Molekylær formel C8 H9 Cl O
Mængde 1 mg
Synonym 4-Chloro-2,6-dimethylphenol, 2,6-Dimethyl-4-chlorophenol, 4-Chloro-2,6-xylenol
InChI formel InChI=1S/C8H9ClO/c1-5-3-7(9)4-6(2)8(5)10/h3-4,10H,1-2H3
SMIL Cc1cc(Cl)cc(C)c1O
IUPAC navn 4-chloro-2,6-dimethylphenol
Molekylvægt (g/mol) 156.61
Formel vægt 156.0342