Få mere at vide
4-Chloro-2,6-dimethylaniline, 96%
Artikelnummer. 11449477
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11449477 25 g 25g
11439477 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11449477 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21996.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 24596-18-7 | C8H10ClN | 155.625 g/mol
4-chlor-2,6-dimethylanilin blev valgt som et substrat for medium i palladium-katalyserede cyaneringer af arylchlorider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-chlor-2,6-dimethylanilin blev valgt som et
substrat for medium i palladium-katalyserede cyaneringer af arylchlorider.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24596-18-7
Molekylær formel C8H10ClN
Molekylvægt (g/mol) 155.625
MDL nummer MFCD01076576
InChI nøgle JCLZLZKUISPXDC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-2,6-dimethyl-phenylamine, 4-chloro-2,6-dimethylbenzenamine, 2,6-dimethyl-4-chloroaniline, intermediates-zcf02661, acmc-20a53k, 4-chlor-2,6-dimethylanilin, pharmabridge p-1739, 4-chloro-2,6-dimethyl-aniline, 4-chloro-2,6-xylidine, 4-chloro-2,6-dimethylphenylamine
PubChem CID 5073362
IUPAC navn 4-chlor-2,6-dimethylanilin
SMIL CC1=CC(=CC(=C1N)C)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-2,6-dimethylaniline
Smeltepunkt 45°C to 50°C
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 155.63
Procent renhed 98%