Få mere at vide
4-Chloro-2,6-dimethoxypyrimidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-2,6-dimethoxypyrimidine |
| CAS | 6320-15-6 |
| Molekylær formel | C6H7ClN2O2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2,4-Dimethoxy-6-chloropyrimidine, 2,6-Dimethoxypyrimidin-4-yl chloride, 6-Chloro-2,4-dimethoxypyrimidine, NSC 31796 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7ClN2O2/c1-10-5-3-4(7)8-6(9-5)11-2/h3H,1-2H3 |
| SMIL | COc1cc(Cl)nc(OC)n1 |
| IUPAC navn | 4-chloro-2,6-dimethoxypyrimidine |
| Molekylvægt (g/mol) | 174.58 |
| Formel vægt | 174.0196 |