missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Chloro-2,6-dimethoxypyrimidine-5-carbaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-2,6-dimethoxypyrimidine-5-carbaldehyde |
| CAS | 134221-52-6 |
| Molekylær formel | C7H7ClN2O3 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7ClN2O3/c1-12-6-4(3-11)5(8)9-7(10-6)13-2/h3H,1-2H3 |
| SMIL | COc1nc(Cl)c(C=O)c(OC)n1 |
| IUPAC navn | 4-chloro-2,6-dimethoxypyrimidine-5-carbaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 202.6 |
| Formel vægt | 202.0145 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?