missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Chloro-2,6-dimethoxy-5-nitropyrimidine, TRC

Artikelnummer. 30368610
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30368610 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30368610 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3680201G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-2,6-dimethoxy-5-nitropyrimidine
CAS 60331-03-5
Molekylær formel C6H6ClN3O4
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H6ClN3O4/c1-13-5-3(10(11)12)4(7)8-6(9-5)14-2/h1-2H3
SMIL ClC1=C([N+]([O-])=O)C(OC)=NC(OC)=N1
IUPAC navn 4-chloro-2,6-dimethoxy-5-nitropyrimidine
Molekylvægt (g/mol) 219.58
Formel vægt 219.0047
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.