Få mere at vide
4-Chloro-2,6-dimethoxy-5-nitropyrimidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-2,6-dimethoxy-5-nitropyrimidine |
| CAS | 60331-03-5 |
| Molekylær formel | C6H6ClN3O4 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6ClN3O4/c1-13-5-3(10(11)12)4(7)8-6(9-5)14-2/h1-2H3 |
| SMIL | ClC1=C([N+]([O-])=O)C(OC)=NC(OC)=N1 |
| IUPAC navn | 4-chloro-2,6-dimethoxy-5-nitropyrimidine |
| Molekylvægt (g/mol) | 219.58 |
| Formel vægt | 219.0047 |