missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Chloro-2,6-difluorophenylboronic acid, TRC

Artikelnummer. 30356576
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30356576 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30356576 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC377648250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-2,6-difluorophenylboronic acid
CAS 925911-61-1
Molekylær formel C6H4BClF2O2
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C6H4BClF2O2/c8-3-1-4(9)6(7(11)12)5(10)2-3/h1-2,11-12H
SMIL OB(O)c1c(F)cc(Cl)cc1F
IUPAC navn (4-chloro-2,6-difluorophenyl)boronic acid
Molekylvægt (g/mol) 192.36
Formel vægt 191.9961
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.