Få mere at vide
4-chlor-2,5-dimethylbenzensulfonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327365
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11327365 5 g 5g
11337365 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327365 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05247.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 88-49-3 | C8H8Cl2O2S | 239.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 88-49-3
Molekylær formel C8H8Cl2O2S
Molekylvægt (g/mol) 239.11
MDL nummer MFCD00044017
InChI nøgle JBYZPUBAISWVDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-p-xylene-2-sulphonyl chloride, 4-chloro-2,5-dimethylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-chloro-2, 5-dimethylphenylsulfonyl chloride, 2,5-dimethyl-4-chlorobenzenesulfonyl chloride, chloro 4-chloro-2,5-dimethylphenyl sulfone, pubchem5091, 4-chloro-2,5-dimethylbenzenesulfonylchloride, 4-chloro 2,5-dimethylphenylsulfonylchloride, 4-chloro-2,5-dimethylphenylsulfonyl chloride, 4-chloro-2,5-dimethyl-benzenesulfonyl chloride
PubChem CID 66618
IUPAC navn 4-chlor-2,5-dimethylbenzensulfonylchlorid
SMIL CC1=CC(=C(C)C=C1Cl)S(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-2,5-dimethylbenzenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 48°C to 50°C
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Beilstein 2838165
Formel vægt 239.12
Procent renhed 98%