Få mere at vide
4-klor-2-(4-morfolinyl)kinazolin, 97%
Artikelnummer. 15420169
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15420169 250 mg 250mg
15410169 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15420169 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63458.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 39216-67-6 | C12H12ClN3O | 249,70 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39216-67-6
Molekylær formel C12H12ClN3O
Molekylvægt (g/mol) 249.70
MDL nummer MFCD07758764
InChI nøgle UWAUCVLFWGAOGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-2-morpholinoquinazoline, 4-chloro-2-morpholin-4-yl quinazoline, 4-4-chloroquinazolin-2-yl morpholine, 4-chloro-2-4-morpholinyl quinazoline
PubChem CID 12286589
IUPAC navn 4-(4-chlorquinazolin-2-yl)morpholin
SMIL ClC1=C2C=CC=CC2=NC(=N1)N1CCOCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-2-(4-morpholinyl)quinazoline
Mængde 250 mg
Formel vægt 249.7
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof