missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Chloro-2,3-dimethylpyridine N-Oxide, TRC

Artikelnummer. 30361261
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30361261 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30361261 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC365450100G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-2,3-dimethylpyridine N-Oxide
CAS 59886-90-7
Molekylær formel C7 H8 Cl N O
Mængde 100 g
Synonym 4-Chloro-2,3-dimethylpyridine N-Oxide
InChI formel InChI=1S/C7H8ClNO/c1-5-6(2)9(10)4-3-7(5)8/h3-4H,1-2H3
SMIL Cc1c(C)[n+]([O-])ccc1Cl
IUPAC navn 4-chloro-2,3-dimethyl-1-oxidopyridin-1-ium
Molekylvægt (g/mol) 157.6
Formel vægt 157.0294
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.