Få mere at vide
4-Chloro-2,3-dimethylpyridine N-Oxide, Mikromol™
Beskrivelse
4-Chloro-2,3-dimethylpyridine N-Oxide, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-2,3-dimethylpyridine N-Oxide |
| CAS | 59886-90-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Chloro-2,3-dimethylpyridine N-Oxide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C7 H8 Cl N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 4-Chloro-2,3-dimethylpyridine N-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8ClNO/c1-5-6(2)9(10)4-3-7(5)8/h3-4H,1-2H3 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | Cc1c(C)[n+]([O-])ccc1Cl |
| Vis mere |