missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Chloro-2,3-dimethylpyridine N-Oxide, Mikromol™

Artikelnummer. 30049424
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30049424 25 mg
17952526 100 mg
30462518 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30049424 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0618.110025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

4-Chloro-2,3-dimethylpyridine N-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-2,3-dimethylpyridine N-Oxide
CAS 59886-90-7
Analyt- eller komponentnavne 4-Chloro-2,3-dimethylpyridine N-Oxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C7 H8 Cl N O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 4-Chloro-2,3-dimethylpyridine N-Oxide
InChI formel InChI=1S/C7H8ClNO/c1-5-6(2)9(10)4-3-7(5)8/h3-4H,1-2H3
SMIL Cc1c(C)[n+]([O-])ccc1Cl
IUPAC navn 4-chloro-2,3-dimethyl-1-oxidopyridin-1-ium
Molekylvægt (g/mol) 157.6
Mængde 25 mg
Formel vægt 157.0294 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.