Få mere at vide
4'-chlor-2,2':6',2″ -terpyridin, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10237280 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10237280 1 g Glasflaske 1g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10237280 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 319670010
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 128143-89-5 | C15H10ClN3 | 267.72 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Chloro-2, 2':6', 2''-terpyridine
Navn note 99%
CAS 128143-89-5
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 148.0°C to 152.0°C
Farve Brun
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C15H10ClN3
MDL nummer MFCD00191930
Mængde 1 g
Synonym 4'-chloro-2,2':6',2-terpyridine, 4'-chloro-2,2':6',2'-terpyridine, 4'-chloro-2,2',6',2-terpyridine, 4-chloro-2,6-bis pyridin-2-yl pyridine, 4-chloro-2,6-di 2-pyridyl pyridine, 4-chloro-6-pyridin-2-yl-2,2'-bipyridine, zlchem 975, acmc-1cg8d, 4'-chloro-2,2'6'2-terpyridine, 4-chloro-2,6-bis 2-pyridyl pyridine
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
InChI nøgle AHEMFMCEBIJRMU-UHFFFAOYSA-N
SMIL ClC1=CC(=NC(=C1)C1=CC=CC=N1)C1=CC=CC=N1
IUPAC navn 4-chlor-2,6-dipyridin-2-ylpyridin
Molekylvægt (g/mol) 267.72
PubChem CID 667748
Formel vægt 267.72
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4''-Chloro-2,2'':6'',2''''-terpyridine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.